通用环境实验箱MLR-352-PC/352H-PC, PHCbi
供应商: SANYO
MLR-352-PC MLR-352H-PC
SANYMLR-352-PCEA 146350.26 CNY
SANYMLR-352-PC SANYMLR-352H-PC
通用环境实验箱MLR-352-PC/352H-PC, PHCbi
试验箱 植物培养箱
可以控制和复制植物研究的宽温度范围和必要的照明设备,并且精度很高。 箱内可以有或没有湿度控制。 湿度传感器采用最新的高分子膜可精确测量箱内的湿度(仅适用于MLR-352H-PC)。 内部为不锈钢,左右两侧为玻璃面板,表面饰面和烤漆钢门。
  • 图形LCD显示屏,操作简单
  • 可对温度,门和侧壁上的照明面板以及湿度(仅适用于MLR-352H-PC)进行编程
  • PID和微处理器控制器控制制冷量
  • 数据记录功能
  • 温度警报极限温度最高/最低湿度警报,时钟备用电池
通过PID微处理器进行温度控制,控制制冷量自动除霜(3种模式),手动除霜强制空气循环,数据记录功能:最多十五天,每六分钟以图形形式显示一次信息(存储满时删除旧数据),亮度范围:0至20,000 lux,荧光灯40 W×15, 6档(0、1、2、3、4、5)。 PID控制器加湿器,60至90%RH(15至45°C,关灯),55至85%RH(15-45°C,开灯)(仅MLR-352H-PC),程序功能温度,光照和湿度( 对于湿度,仅适用于MLR-352H-PC),12步(10种模式),98个循环或连续。 非常适合组织培养,器官和植物细胞培养以及植物的驯化,昆虫的孵化和饲养。
Delivery information: 4个漆包钢丝搁架,一个带不锈钢表面的漆包钢丝搁架(底层),最大负载25KG/搁架