一次性研杵、微型管和颗粒混合用无线电机
供应商: VWR Collection
47747-358 47747-360 47747-366 47747-368
VWRI431-0094EA 2996 CNY
VWRI431-0094 VWRI431-0095 VWRI431-0096 VWRI431-0098 VWRI431-0099 VWRU47747-358 VWRU47747-360 VWRU47747-366 VWRU47747-368
一次性研杵、微型管和颗粒混合用无线电机
均质器 手持均质器
研杵和微型管是在10 000级,ISO 7级,M5.5级洁净室内采用聚对苯二甲酸丁二酯制作而成。适用于对细胞和植物组织进行均质化操作或用于重悬蛋白和DNA颗粒。可选电池供电电机可用于研杵和微型管。研杵长75 mm。
  • 无DNase、无RNase且无热原
  • 槽纹握柄设计,即使带手套也可以轻松旋转研杵手柄而不会打滑
  • 轻量电机,降低手部疲劳感
  • 电机的高速涡旋动作可在几秒内完全使细胞组织或颗粒均质化
Delivery information: 交付信息:研杵和微型管采用独立包装形式。可选电机随附一个研杵适配器和两节AA电池。