VWR®, 热固塑料用浴槽
供应商: VWR Collection
VWRI462-0263EA 27643 CNY
VWRI462-0263 VWRI462-0264 VWRI462-0265 VWRI462-0267 VWRI462-0268 VWRI462-0270 VWRI462-0269
VWR®, 热固塑料用浴槽
浴锅 非搅拌水浴锅
采用不锈钢或聚碳酸酯制作。适用于VWR®浸没式恒温器。适用于不锈钢的耐久性或聚碳酸酯的透明性占优势的应用。
  • 开放式浴槽,适用于来自VWR®或其他制造商的浸没式恒温器
  • 有不锈钢或聚碳酸酯款可选
  • 坚固且耐久
  • 易于清洁
注意:下列温度范围仅适用于容器与浸没式恒温器搭配使用时;需浸没式恒温器,但随附无浴槽。