制冷型循环水浴
供应商: VWR Collection
13271-214
VWRI462-7033EA 135601.56 CNY
VWRI462-7033 VWRI462-7040 VWRI462-7041 VWRU13271-214
制冷型循环水浴
循环水浴 闭式循环系统 Cooling Circulators
循环式制冷机是控制开放式水槽或闭环系统液体温度环保、节水而可靠的方法。其以低成本提供高冷却性能。其温度范围为在−10 到+40 °C之间,适合很多操作和常规应用。
  • 优良的冷却性能和−10 到+40 °C的广泛温度范围
  • 超大数字显示屏,即使隔一段距离都能清楚读取设置的温度、流速和/或压力
  • 若超出设置的参数,将触发光警报和声音警报功能
  • 可调节最低和最高温度限值,低液位警报功能、温度稳定性、易于操作的校准功能,以及多种功能的可选界面,如遥控
有两种不同的泵可选,有一系列冷却量和压缩机尺寸可选,以适应特别应用。该设备可随时编程、并配有方便且可舒适读取结果的LED显示屏。标准磁耦合离心泵(MD型号系列)能够在相对低的压力下产生高流速。正排量泵(PD型号系列)拥有更低的流速,但能够为要求更高的应用提供更高的可调节压力。调制系统即使在波动的荷载条件下仍能维持稳定的温度。循环式制冷机提供了±0.1 °C的温度稳定性。
尺寸(宽×高×深):368×575×702 mm.
最大流速/最大压力:
MD型号:14,7 L/分钟, 0,66 bar
PD型号:3,6 L/min, 5,7 bar
Delivery information: Supplied with ½" lockable NPT inlet and outlet fittings and lockable castors. Each unit is supplied complete with three plugs: EU, UK and CH for use throughout Europe. Please contact your local Avantor sales office for details of options and accessories.
Caution: * +20、+10和0 °C时的冷却能力