不锈钢砂浴
供应商: VWR Collection
VWRI460-3227EA 3401 CNY
VWRI460-3227 VWRI460-3228 VWRI460-3229 VWRI460-3230 VWRI460-3231 VWRI460-3232 VWRI460-3233
不锈钢砂浴
加热器 沙浴
适用于不规则容器。不锈钢结构,拥有卓越的耐腐蚀性能。设计用于装盛砂子、不锈钢球或非挥发性液体。