便携式高压灭菌器, MLS系列, PHCbi
供应商: SANYO
MLS-3781L-PC MLS-3751L-PC
SANYMLS-3781L-PCEA 0 CNY
SANYMLS-3781L-PC SANYMLS-3751L-PC
便携式高压灭菌器, MLS系列, PHCbi
干热灭菌器 高压灭菌器(蒸汽灭菌器)
节能的顶部装载高压灭菌装置可在独立设备中提供安全,可靠的高压蒸汽灭菌环境。 通过听觉和视觉警报,断路器,压力安全阀和故障保护功能(例如过热保护,门/盖互锁和防焦烧)来确保安全。 微处理器控制可确保温度保持准确。
  • 提供四种尺寸,12种预设程序,用于水,培养基,试剂和其他液体的灭菌和保温
  • 可以通过滚轮方便地从一个实验室推到另一个实验室
  • 向上翻盖让您可以轻松方便地放入和取出试管、烧瓶和实验室器材
Delivery information: 所有型号均附带篮子:2个用于MLS-3751L-PC的MLS-RBC不锈钢篮和3个用于MLS-3781L-PC的MLS-RBC不锈钢蓝。