VWR® 压盖式瓶,ND18,ND22和ND8
供应商: VWR Collection
VWRI548-0554EA 1478 CNY
VWRI548-0554 VWRI548-0623 VWRI548-0144
VWR® 压盖式瓶,ND18,ND22和ND8
小瓶
These vials should only be used for storage of powders and solids.
  • 可储存粉末或固体样品
  • 盖子和瓶子可分开订购
  • 可快速打开或者关上盖子
  • 不需要密封垫便可密封