微量离心管和螺旋盖
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
16466-032 16466-082 16466-060 16466-030 16466-034 16466-036 16466-038 16466-046 16466-050 16466-054 16466-056 16466-080
VWRU16466-032EA 0 CNY
VWRU16466-032 VWRU16466-082 VWRU16466-060 VWRU16466-030 VWRU16466-034 VWRU16466-036 VWRU16466-038 VWRU16466-046 VWRU16466-050 VWRU16466-054 VWRU16466-056 VWRU16466-080
微量离心管和螺旋盖
管子 微型离心管
超透明PP树脂微量离心管,刻度,可高温高压灭菌,可冷冻,螺旋盖
  • 可承受 20 000×g的离心分离
  • 螺旋盖包括O型乙烯丙烯密封胶圈,可安全存储
  • 螺旋盖表面光滑,可粘贴标签
  • 辐射灭菌
Packaging: 包装:未灭菌离心管和螺旋盖包装在可重复密封的袋子中。无菌离心管有连接盖,包装在无菌袋中,每袋50根管,每包10袋。