离心管
供应商: VWR Collection
VWRI525-0178EA 255 CNY
VWRI525-0178 VWRI525-0179 VWRI525-0180 VWRI525-0181 VWRI525-0182
离心管
管子 离心管
PTFE,圆底,光滑表面,不带螺旋盖.
  • 惰性
  • 可承受高达12500×g的力
  • 耐化学性极佳
适合在高温和低温下使用(−200 至+280 ℃).