袖珍温度计
供应商: VWR Collection
VWRI620-0809EA 398 CNY
VWRI620-0809 VWRI620-0810 VWRI620-0853
袖珍温度计
温度计 Analogue Thermometers
该款玻璃温度计所涂的PTFE涂层能够在温度计万一破裂时粘附住液体和玻璃,避免污染。
  • 红水
  • 球状玻璃造型
  • 全浸
  • 单一序列号
Accuracy: ±1,0 °C