支架,圆底烧瓶
供应商: VWR Collection
VWRI217-1000EA 245 CNY
VWRI217-1000 VWRI217-1001 VWRI217-1002 VWRI217-1003 VWRI217-1004 VWRI217-1005 VWRI217-0810
支架,圆底烧瓶
底座 烧瓶支架
圆底烧瓶和其他圆底玻璃容器的理想支架。 压缩软木,天然
  • 采用可再生资源制成,经济实惠
  • 轻量,结实
  • 良好的耐热性能