标准接口塞
供应商: VWR Collection
VWRI217-0210EA 163 CNY
VWRI217-0210 VWRI217-0211 VWRI217-0212 VWRI217-0213 VWRI217-0214 VWRI217-0215
标准接口塞
塞子 聚乙烯/低密度聚乙烯/高密度聚乙烯塞
避免抓握时碰到塞子。倾斜的、环形密封圈有助于密封,降低了破损的风险。容易打开。把手形状符合人体工效学。
  • PTFE,实心
  • 优良的耐化学性
  • 气、液、真空密封
  • 温度耐受范围为-200~+300