磁性搅拌子取出器
供应商: VWR Collection
89026-260 89026-254 89026-256 89026-262
VWRI442-0523EA 252 CNY
VWRI442-0523 VWRI442-0524 VWRI442-0525 VWRI442-0526 VWRU89026-260 VWRU89026-254 VWRU89026-256 VWRU89026-262
磁性搅拌子取出器
搅拌器 Stirring Tools
PTFE涂层,结实的V型铝镍钴永磁合金磁芯。用于从各种类型的容器上取下搅拌磁铁。
  • 极好的耐化学性
  • 耐温,高温和低温(−200至+280 °C)都适用