磁性翼搅拌器,微型
供应商: VWR Collection
VWRI442-0493EA 564 CNY
VWRI442-0493 VWRI442-0494 VWRI442-0495 VWRI442-0496 VWRI442-0497
磁性翼搅拌器,微型
搅拌器 磁力搅拌子
聚四氟乙烯覆膜,Alnico V磁芯。光滑表面。用于在试管、离心管和微型小瓶中搅拌。需要时还能将两翼裁剪为所需尺寸。
  • 极好的耐化学性
  • 耐温,高温和低温(−200至+280°C)都适用