磁性搅拌盘
供应商: VWR Collection
VWRI442-0490EA 679 CNY
VWRI442-0490 VWRI442-0491 VWRI442-0492
磁性搅拌盘
搅拌器 磁力搅拌子
聚四氟乙烯覆膜,强力Alnico V磁芯。特殊形状,中心表面凸起,确保即使在低速时也能进行良好的搅拌。非常适合用于玻璃烧杯。
  • 极好的耐化学性
  • 耐温,高温和低温(−200至+280°C)都适用