椭圆形电磁搅拌棒
供应商: VWR Collection
VWRI442-0401EA 205 CNY
VWRI442-0401 VWRI442-0402 VWRI442-0403 VWRI442-0404 VWRI442-0405 VWRI442-0406 VWRI442-0407 VWRI442-0408 VWRI442-0409 VWRI442-0410
椭圆形电磁搅拌棒
搅拌器 磁力搅拌子
聚四氟乙烯 带涂层,含Alnico V强磁芯。光滑的表面。设计用于圆底烧瓶。
  • 優異的耐化學性
  • 耐高溫,適用於高溫和低溫應用(−200至+280°C)