磁性搅拌子,三角形
供应商: VWR Collection
VWRI442-0385EA 298 CNY
VWRI442-0385 VWRI442-0386 VWRI442-0387 VWRI442-0388 VWRI442-0389 VWRI442-0390 VWRI442-0391 VWRI442-0392 VWRI442-0393
磁性搅拌子,三角形
搅拌器 磁力搅拌子
PTFE涂层,结实V型铝镍钴永磁合金磁芯。表面光滑,可在容器底部进行类似刮刀的动作,尤其适用于溶解固体和搅拌沉淀物。
  • 即使在低速时也能产生高湍流
  • 极好的耐化学性
  • 耐温,高温和低温都适用(−200至+280 °C)