八角形磁力搅拌子,带旋转环
供应商: VWR Collection
VWRI442-0281EA 321 CNY
VWRI442-0281 VWRI442-0282 VWRI442-0283 VWRI442-0284 VWRI442-0286 VWRI442-0345 VWRI442-0346 VWRI442-0347 VWRI442-0349 VWRI442-0350 VWRI442-0352 VWRI442-0354 VWRI442-0355 VWRI442-0356 VWRI442-0357 VWRI442-0358 VWRI442-0423 VWRI442-0424 VWRI442-0425 VWRI442-0426 VWRI442-0427 VWRI442-0428 VWRI442-0429 VWRI442-0430 VWRI442-0431 VWRI442-0432 VWRI442-0433 VWRI442-0434 VWRI442-0435 VWRI442-0436 VWRI442-0437 VWRI442-0438 VWRI442-0439 VWRI442-0440 VWRI442-0441 VWRI442-0442 VWRI442-0443 VWRI442-0444 VWRI442-0445 VWRI442-0446
八角形磁力搅拌子,带旋转环
搅拌器 磁力搅拌子
聚四氟乙烯 涂层,含Alnico V强磁芯。光滑的表面。适用于底部稍微不平坦或弯曲的容器。
  • 優異的耐化學性
  • 耐高溫,適用於高溫和低溫應用(−200至+280°C)
Caution: 有色PTFE涂层不如纯PTFE惰性。