圆柱形磁力搅拌子,带可移动枢轴
供应商: VWR Collection
VWRI442-0375EA 693 CNY
VWRI442-0375 VWRI442-0369 VWRI442-0371 VWRI442-0373 VWRI442-0374 VWRI442-0376 VWRI442-0378 VWRI442-0379 VWRI442-0381 VWRI442-0382 VWRI442-0383 VWRI442-0384
圆柱形磁力搅拌子,带可移动枢轴
搅拌器 磁力搅拌子
聚四氟乙烯 涂层,含Alnico V强磁芯。光滑的表面。适用于底部略有不平的容器。
  • 卓越的化学抗性
  • 适用于高温和低温(-200℃到+280℃