磁性搅拌子,椭圆形,稀土
供应商: VWR Collection
VWRI442-0503EA 493 CNY
VWRI442-0503 VWRI442-0504 VWRI442-0505 VWRI442-0506 VWRI442-0507
磁性搅拌子,椭圆形,稀土
搅拌器 磁力搅拌子
聚四氟乙烯覆膜,稀土磁芯。磁芯用钐钴合金制造而成。搅拌器可连续运行多年,长度不会变化,磁性保持时间更长。通过惰性炭黑点标识。
  • 其磁引力是常规搅拌器的为1.5至2倍
  • 极好的耐化学性
  • 耐温性,适合在高温和低温(-200℃至+280℃)下使用