磁性搅拌子,椭圆形
供应商: VWR Collection
VWRI442-0486EA 115 CNY
VWRI442-0486 VWRI442-0487 VWRI442-0488 VWRI442-0489
磁性搅拌子,椭圆形
搅拌器 磁力搅拌子
聚四氟乙烯覆膜,强力Alnico V磁芯。光滑表面。高效型搅拌器,尤其是以低速运行时。
  • 极好的耐化学性
  • 耐温,高温和低温(−200至+280°C)都适用