磁力搅拌子,扁平状,经济型
供应商: VWR Collection
VWRI442-0482EA 190 CNY
VWRI442-0482 VWRI442-0483 VWRI442-0484 VWRI442-0485
磁力搅拌子,扁平状,经济型
搅拌器 磁力搅拌子
聚四氟乙烯 涂层,含Alnico V强磁芯。光滑的表面带有圆滑的边缘,即使在低速下也能增强搅拌效果。便宜,高性能。
  • 卓越的化学抗性
  • 适用于高温和低温(-200℃到+280℃