圆柱形磁力搅拌子,带中心环
供应商: VWR Collection
VWRI442-4500EA 193 CNY
VWRI442-4500 VWRI442-4501 VWRI442-4502 VWRI442-4503 VWRI442-4504 VWRI442-4505 VWRI442-4506 VWRI442-4507 VWRI442-4508 VWRI442-4509 VWRI442-4510 VWRI442-4511 VWRI442-4512 VWRI442-4513 VWRI442-0256 VWRI442-0257 VWRI442-0258
圆柱形磁力搅拌子,带中心环
搅拌器 磁力搅拌子
聚四氟乙烯 涂层,含Alnico V强磁芯。光滑的表面。适用于底部略有不平的容器。
  • 卓越的化学抗性
  • 适用于高温和低温(-200℃到+280℃