迷你实验室笔记本
供应商: VWR Collection
VWRI818-0100EA 561 CNY
VWRI818-0100 VWRI818-0101 VWRI818-0110 VWRI818-0111
迷你实验室笔记本
笔记本
仿皮装订,用于实验室环境。无酸归档安全纸(90 gsm)。包括实验室笔记本指引页、目录和用户数据页。仅英语。
  • 科学的5mm网格或格线,带日期和证人签名框
  • 'FLEX'封面,带涂层,坚固耐用
Format: A5 (14,8×21 cm) or A6 (10,5×14,8 cm), 96 pages
颜色:蓝色
所有书都按照GLP、GMP和GCP指引制造。