实验室笔记本
供应商: VWR Collection
VWRI818-0074EA 1148 CNY
VWRI818-0074 VWRI818-0075 VWRI818-0076 VWRI818-0077 VWRI818-0078 VWRI818-0079 VWRI818-0080 VWRI818-0081 VWRI818-0082 VWRI818-0083 VWRI818-0084 VWRI818-0086 VWRI818-0087 VWRI818-0088 VWRI818-0089 VWRI818-0090 VWRI818-0091 VWRI818-0092 VWRI818-0093 VWRI818-0094 VWRI818-0095 VWRI818-0096 VWRI818-0097 VWRI818-0098 VWRI818-0099 VWRI818-0068 VWRI818-0069 VWRI818-0070 VWRI818-0071 VWRI818-0072 VWRI818-0073 VWRI818-0112 VWRI818-0113 VWRI818-0114 VWRI818-0115 VWRI818-0282 VWRI818-0283
实验室笔记本
笔记本
仿皮封面,带涂层,在实验室环境中具有耐久性。无酸归档安全纸(90 gsm)。包括实验室笔记本指引页、目录和用户数据页。提供不同语言格式:仅英语、英语-法语、英语-德语、英语-西班牙语和英语-意大利语。
  • 页面按章节缝订,带圆形装订,可平放
  • 科学的5 mm网格,或格纸,带日期和证人签名框
  • 防水
格式:A4 (21×29,7 cm)或A5 (14,8×21 cm)。A4幅面的记录本具有三种规格:72、120和216页。A5幅面的记录本共96页。
颜色:蓝色
笔记本都按照GLP、GMP和GCP标准制造.