四通微量离心管和试管架
供应商: VWR Collection
82010-750 82024-458 82024-464
VWRI211-0200EA 0 CNY
VWRI211-0200 VWRU82010-750 VWRU82024-458 VWRU82024-464 VWRI525-0952 VWRI525-1060 VWRI525-1061 VWRI525-1062 VWRI525-1063 VWRI525-1064 VWRI525-1065
四通微量离心管和试管架
架子 Tube Racks
PP rack with four sides that can be loaded independently.
  • 有四个侧面,可以独立安装
  • 可根据需要,通过连接多个架子,组建成一个大型架子
  • 实用而紧凑
  • 具有优异的耐化学性
  • 高耐热性,可进行高温高压灭菌
侧面1:4×30(直径)孔,用于50 ml离心管
侧面2:12×17(直径)孔,用于15 ml离心管
侧面3:32×12(直径)孔,用于1 5/2,0 ml微型离心管
侧面4:4×30(直径)孔,用于0,5 ml微型离心管
The assorted colours pack includes blue, green, pink, yellow and orange racks.