微型管架,漂浮, VWR®
供应商: VWR Collection
VWRI211-0223EA 624 CNY
VWRI211-0223 VWRI211-0226
微型管架,漂浮, VWR®
架子 Tube Racks
PP.
  • 可拆卸支脚,可快速、轻松地取下反应容器
  • 也适用于容量2 ml以内的冻存管
  • 稳定,耐化学性良好
用于使0,5 ml至2 ml容量的反应容器在水浴中保持恒温。即使在装满的情况下也能漂浮。反应容器牢固固定在框架中,不会漂浮。带把手,更易于放入或从水浴中取出,且更易携带。不可高温高压灭菌。