架子、离心管
供应商: VWR Collection
VWRI525-0741EA 398 CNY
VWRI525-0741 VWRI211-0197 VWRI525-0742
架子、离心管
架子 Tube Racks
环氧涂层钢,可进行高温高压灭菌
  • Ribbed base for better tube stability
  • Very good chemical resistance
用于50 ml离心管。也可用于其它类型的管子。