移液器尖,标准
供应商: VWR Collection
VWRI613-1050EA 145 CNY
VWRI613-1050 VWRI613-1051 VWRI613-1053 VWRI613-1054 VWRI613-1055 VWRI613-1056 VWRI613-1057 VWRI613-3019
移液器尖,标准
吸头
通用吸头,可用于大多数微型
  • 未灭菌,高温高压
  • 内表面光滑,能滞留最少量的分配液体
Colour: Transparent (0,5 - 10 µl), yellow (2 - 200 µl and 5 - 200 µl), blue (200 - 1000 µl)
订购须知 订购信息:提供96个吸头,散装或盒装。