移液器吸头,通用
供应商: VWR Collection
VWRI612-5755EA 244 CNY
VWRI612-5755 VWRI612-6786
移液器吸头,通用
吸头
PP,可高温高压灭菌
  • 制造过程不使用润滑剂
  • 采用无镉颜料
  • 环保的包装
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)