安全移液管注入器,标准/通用/翻转
供应商: VWR Collection
53497-055
VWRI612-1930EA 95.45 CNY
VWRI612-1930 VWRI612-2008 VWRI612-1931 VWRI612-2004 VWRI612-1920 VWRI612-1947 VWRU53497-055
安全移液管注入器,标准/通用/翻转
移液管和移液器 移液管过滤泡
天然橡胶
  • 用于多达10ml(标准)或100ml(通用/翻转)的测量和定量移液管三种通风阀门
  • 翻转:仅两个操作点,使用更简单(通过一个自动可拆卸阀门释放)