安全球状移液管注入器
供应商: VWR Collection
82024-574
VWRI612-2703EA 309.33 CNY
VWRI612-2703 VWRU82024-574
安全球状移液管注入器
移液管和移液器 移液管过滤泡
红色橡胶,带白色塑料接头和硅胶锥形适配器,可高温高压灭菌
  • 用于大容量和小容量移液管
  • 锥形适配器,用于更牢固地连接移液管,由于其安装在球状部位所需的力较小,因此可避免破碎
  • 松紧绳,用于将球状部位连接到试剂容器,或用户手腕
容量:15 ml