标准磨口接头衬套
供应商: VWR Collection
VWRI201-0027EA 212 CNY
VWRI201-0027 VWRI201-0028 VWRI201-0025 VWRI201-0026 VWRI201-0029 VWRI201-0030 VWRI201-0031 VWRI201-0032 VWRI201-0033 VWRI201-0034 VWRI201-0035
标准磨口接头衬套
NS接头套筒/连接器 接缝袖
PTFE,厚度0.05mm.
  • 优良的耐化学性
  • 气体,液体和真空密封(到0.1mbar)
  • 耐温−200至+ 280°C
用于安装到标准的磨口接头。容易拆卸,适合重复使用。不需要接头润滑脂。