洁净室拖把
供应商: VWR Collection
VWRI129-0147EA 8351 CNY
VWRI129-0147 VWRI129-0148 VWRI129-0149
洁净室拖把
拖把
100%涤纶布条拖把。双层透明塑料袋包装,用于洁净室。良好的化学品吸附能力。适用于清洁临界环境地板上的溶液。
  • 该款灭菌管状编织拖把129-0148拥有10-6级无菌保证水平
  • 硬质管状编织拖把能够提供最佳化学品吸附能力
适用于10、ISO 4、M2.5级或更低级别的环境。