自拧干拖把系统
供应商: VWR Collection
VWRI129-2500EA 18022 CNY
VWRI129-2500 VWRI129-2502 VWRI129-2506 VWRI129-2508
自拧干拖把系统
拖把
该拖把装置可无需配备绞干器。尤其适用于在地板、墙壁和天花板施涂消毒剂用。新型高性能的洁净室用泡沫能够提供卓越持久的液体输送。
  • 可高温高压灭菌;耐受γ射线和ETO处理
  • 耐受大多数常用消毒剂和清洁剂
  • 海绵采用层压聚酯制成,利于液体吸收、高精细、不起毛,便于消毒
  • 泡沫拖把头替换件有带不锈钢或镀锌钢夹款可选