拖把、平、洁净室
供应商: VWR Collection
VWRI129-0067EA 13890 CNY
VWRI129-0067 VWRI129-0068 VWRI129-0069 VWRI129-0070 VWRI129-0071
拖把、平、洁净室
拖把
带100%聚酯盖的泡沫。用于制药过程或无菌工艺施用消毒剂。平拖把头适用于大区域清洁如平面、墙壁和天花板。低外形、厚垫和弯头设计,便于使用。
  • 可高温高压灭菌、可洗、可重复使用
  • 良好的透湿贴合性能够提供与消毒剂最佳的接触
  • 无菌和未灭菌款可选
  • 耐受强消毒剂
适用于10、ISO 4、M2.5级洁净室.
订购须知 订购信息:整个拖把包括拖把头、匹配的不锈钢适配器和拖把柄。请选择所要求的组件并分别单独订购。