显微镜载玻片
供应商: VWR Collection
VWRI631-1554EA 69 CNY
VWRI631-1554 VWRI631-1555 VWRI631-1556 VWRI631-1557 VWRI631-1558 VWRI631-1559 VWRI631-1560 VWRI631-1561 VWRI631-1562 VWRI631-1563 VWRI631-1564 VWRI631-1565
显微镜载玻片
载玻片和盖玻片 显微镜载片
磨砂端有六种不同颜色
  • 有切边或磨口边两种规格
  • 书写表面可耐受所有常用的染料和溶剂
W×D×H: 76×26×1 mm