PCR板,96孔
供应商: VWR Collection
VWRI732-2389EA 4603 CNY
VWRI732-2389 VWRI732-2386 VWRI732-2387 VWRI732-2388 VWRI732-3388 VWRI732-3389 VWRI732-3390 VWRI732-3387
PCR板,96孔
微孔板 PCR板
PP
该款PCR板可兼容大多数热循环器
  • 平薄均匀的孔壁能够确保精准的热传递
  • 板具有柔薄易裁的特点
  • 经认证,无DNase、无RNase及无人基因组DNA
  • 字母数字印制标签和切削角,简化板方向对齐和样品识别操作
Working capacity: 200 µl