颗粒过滤口罩
供应商: VWR Collection
VWRI113-0645EA 412 CNY
VWRI113-0645 VWRI113-0646
颗粒过滤口罩
呼吸器 一次性防护口罩 Particulate Respirators
可防止颗粒、粉尘和气溶胶。阻止无毒到低毒固体和液体气溶胶。
  • 吸气阀安装有单独的 “蝴蝶式”开-关系统
  • 超轻
  • 无乳胶和PVC
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Certifications: EN 149:2001+A1:2009
Caution: *通用尺寸