VWR®, 实验室千斤顶用附件
供应商: VWR Collection
VWRI245-0014EA 4876 CNY
VWRI245-0014 VWRI245-0015 VWRI245-0016 VWRI245-0017 VWRI245-0018 VWRI245-0019 VWRI245-0020 VWRI245-0021
VWR®, 实验室千斤顶用附件
实验室千斤顶
延伸板
铝,镀灰/黑增加工作面尺寸。
立板
铝,镀灰/黑。固定以支撑支架。
架杆
铝,镀黄只能与两个延伸板245-0017结合使用,长650 mm,直径12 mm。
支架夹具
铝,镀制。用于将实验架固定到架杆等。
Aluminium, anodised yellow. Can only be used in conjunction with the two extension panels 245-0017, 650 mm long, 12 mm diameter.