实验室千斤顶
供应商: VWR Collection
VWRI245-0004EA 3867 CNY
VWRI245-0004 VWRI245-0005 VWRI245-0006 VWRI245-0007 VWRI245-0008 VWRI245-0009
实验室千斤顶
实验室千斤顶
阳极氧化铝
平台中间设有M10螺纹孔,连接曲颈甑杆用(从245-0006品目号开始)。
  • 平滑调节工作高度
  • 超高稳定性
  • 卓越坚固度
  • 耐腐蚀且可耐受一系列化学品