带边缘、窄口或广口平底烧瓶
供应商: VWR Collection
VWRI214-1187EA 42 CNY
VWRI214-1187 VWRI214-1188 VWRI214-1189 VWRI214-1190 VWRI214-1191 VWRI214-1192 VWRI214-1193 VWRI214-1194 VWRI214-1195 VWRI214-1196
带边缘、窄口或广口平底烧瓶
烧瓶 平底烧瓶
3.3级透明硼硅玻璃。
  • 优良的耐化学性
  • 耐高温
  • 热膨胀极小,较耐温度变化
带容量标记和白色标签区。
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Certifications: ISO 1773(窄口)
DIN 12347(广口)