一次性称量和干燥盘
供应商: VWR Collection
VWRI611-1350EA 492 CNY
VWRI611-1350 VWRI611-1351 VWRI611-1352 VWRI611-1353 VWRI611-1354_B VWRI611-1380 VWRI611-3658 VWRI611-3659
一次性称量和干燥盘
称量皿 称量船
铝制的称量盘.
  • 可用于大多数天平和干燥器
  • 无油
  • 略呈锥形,易于堆放
坚固的一次性称量盘。适用于一般用途的称重、配药、储存和干燥应用。