带接头一次性称量盘
供应商: VWR Collection
16005-126 16005-126_U 12577-081
VWRI611-1362EA 1402 CNY
VWRI611-1362 VWRI611-1371 VWRI611-1372 VWRI611-1378 VWRI611-1379 VWRU16005-126 VWRU16005-126_U VWRU12577-081
带接头一次性称量盘
称量皿 称量船
铝制.
  • 平底、卷曲侧面,刚性好
  • 盘带接头,易于操作
  • 无油
  • 略呈锥形,易于堆放
结实耐用的一次性盘,具有卷曲的侧面和接头。非常适合用于通用称量、分配和存储应用。也可作为蒸发皿、部件容器或粉尘盖。