坩埚
供应商: VWR Collection
VWRI459-0209EA 342 CNY
VWRI459-0209 VWRI459-0208 VWRI459-0207 VWRI459-0198 VWRI459-0197 VWRI459-0196 VWRI459-0195 VWRI459-0194 VWRI459-0201 VWRI459-0210 VWRI459-0214 VWRI459-0213 VWRI459-0199 VWRI459-0211 VWRI459-0200 VWRI459-0206 VWRI459-0205 VWRI459-0204 VWRI459-0203 VWRI459-0202 VWRI459-0212
坩埚
坩埚
陶瓷,内侧和外侧均带釉,基底除外。
  • 可承受最高1000℃的温度
盖单独提供。
Lids are available separately.
Certifications: 符合DIN 12904要求。