冷却包
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
14100-476 89024-674 89049-998 89050-002
VWRU14100-476EA 0 CNY
VWRU14100-476 VWRU89024-674 VWRU89049-998 VWRU89050-002
冷却包
冷却组件
凝胶填充.
  • 保持形状:0 °C时发生相位变化,并在解冻后回到凝胶状态
  • 适合于制药、临床试验、诊断套件、化学品和生物制剂
  • 提供持久、高性能的温度保护
热敏性的产品存储和运输的特殊包装。可用于冰柜、冰箱或低温培养箱中冷冻。与保温箱一同使用时,效果极佳。