采样杯,随附盖
供应商: VWR Collection
VWRI216-2625EA 2608 CNY
VWRI216-2625 VWRI216-2627 VWRI216-2628
采样杯,随附盖
样品容器 通用容器
PP,半透明.
  • 可单手操作;打开时盖保持垂直状态
  • 极好的耐化学性和耐温性
  • 无菌
非常适合用于收集、存储和运输样品。
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.