广口瓶,广口,带螺旋盖
供应商: VWR Collection
VWRI216-0164EA 506 CNY
VWRI216-0164 VWRI216-0165 VWRI216-0166 VWRI216-0167 VWRI216-0168 VWRI216-0169 VWRI216-0170 VWRI216-0171 VWRI216-0172
广口瓶,广口,带螺旋盖
通用罐
PTFE,壁厚.
  • 极好的耐化学性
  • 可承受–200 ℃到+280 ℃的温度
  • 内壁极其光滑,可防止污染
构造稳定、极其坚固。盖中有特殊的内凹把手,易于抓握。宽口,可轻松进行灌装和清洁。