圆锥形标准夹
供应商: VWR Collection
VWRI232-0053EA 91 CNY
VWRI232-0053 VWRI232-0054 VWRI232-0055 VWRI232-0056 VWRI232-0057 VWRI232-0058
圆锥形标准夹
夹具 NS联合卡箍
聚四氟乙烯内置钢弹簧
非常稳定、安全且耐用,易于使用。
  • 耐化学性极好
  • 可承受−200到+280°C的温度