接种环,一次性使用
供应商: VWR Collection
VWRI612-9351EA 565.01 CNY
VWRI612-9351 VWRI612-9353 VWRI612-9358
接种环,一次性使用
涂布棒 接种环和针
聚苯乙烯,无菌 这些环形可确保持续润湿并完全转移液体。同时由于其硬度和柔韧性,可保持边缘光滑,避免损伤培养基表面。
  • 伽马射线灭菌
  • 彩色编码
  • 六角形轴,易于操作
Delivery information: 包装信息:每箱均附检验证书。